Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
2-Piperidone ≥99%
Leverancier: Acros Organics
Waarschuwing
ACRO140780250EA 42.6 EUR InStock
ACRO140780250 ACRO140781000 ACRO140780050
2-Piperidone ≥99%
2-Piperidone
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Kookpunt: 256°C - 262°C (760mmHg)
Smeltpunt: 35 - 38 °C
Dichtheid: 1,073 g/cm³ (40 °C)
Brandingspunt: 147°C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006037
CAS-nummer: 675-20-7
EINECS: 211-622-9
UN: 0000
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow to brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal