2-Pyrrolidon 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO132110025EA
147
EUR
ACRO132110025
ACRO132112500
ACRO132115000
2-Pyrrolidon 99%
2-Pyrrolidon
Formule:
C₄H₇NO MW: 85,11 g/mol Kookpunt: 250 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 25,5 °C Dichtheid: 1,103 g/cm³ Vlampunt: 138 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005270 CAS-nummer: 616-45-5 EINECS: 210-483-1 Merck Index: 12,08200 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting mass (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |