N-Hydroxysuccinimide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Synoniemen:
NHS
A10312.36EA
401
EUR
A10312.36
A10312.14
A10312.22
N-Hydroxysuccinimide ≥98%
N-Hydroxysuccinimide
Formule:
C₄H₅NO₃ MW: 115,09 g/mol Kookpunt: 363 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 94…99 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005516 CAS-nummer: 6066-82-6 EINECS: 228-001-3 |