Piperidine 99%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO147185000EA
86.7
EUR
ACRO147185000
ACRO147180100
ACRO147180025
ACRO147180010
ACRO147181000
Piperidine 99%, Extra Pure
Piperidine
Formule:
C₅H₁₁N MW: 85,15 g/mol Kookpunt: 107,3 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –11 °C Dichtheid: 0,862 g/cm³ Vlampunt: 16 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005979 CAS-nummer: 110-89-4 EINECS: 203-813-0 UN: 2401 ADR: 8,I Merck Index: 12,07621 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |