1-Methylpiperidine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO127480010EA 205 EUR
ACRO127480010 ACRO127480100 ACRO127482500
1-Methylpiperidine 99%
1-Methylpiperidine
Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Kookpunt: 105…108 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 0,82 g/cm³
Vlampunt: 3 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006491
CAS-nummer: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4368 to 1.4388 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %