4-Methylpiperidine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L02709.APEA 126 EUR
L02709.AP L02709.AE
4-Methylpiperidine ≥98%
4-Methylpiperidine
Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Kookpunt: 123…124 °C
Smeltpunt: 4…5 °C
Dichtheid: 0,838
Vlampunt: 13 °C (55 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006005
CAS-nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3,II