4-Benzylpiperidine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO161930050EA 12.3 EUR
ACRO161930050 ACRO161931000
4-Benzylpiperidine 98%
4-Benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Kookpunt: 279 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 6…7 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³
Vlampunt: >112 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006006
CAS-nummer: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
ADR: 6.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %