4-Benzylpiperidine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23883.22EA 73.3 EUR
B23883.22 B23883.14 B23883.36
4-Benzylpiperidine ≥98%
4-Benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Kookpunt: 278…279 °C
Smeltpunt: 6…7 °C
Dichtheid: 0,997
Vlampunt: 147 °C (296 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006006
CAS-nummer: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II