2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO151951000EA 385 EUR
ACRO151951000 ACRO151950100 ACRO151950250
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Kookpunt: 152 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,83 g/cm³
Vlampunt: 24 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005985
CAS-nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %