Pempidine 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO416960050EA 81 EUR
ACRO416960050
Pempidine 95%
Pempidine
Formule: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Kookpunt: 187…188 °C
Smeltpunt: 11 °C
Dichtheid: 0,858 g/cm³
Vlampunt: 50 °C
MDL-nummer: MFCD00006493
CAS-nummer: 79-55-0
EINECS: 201-211-2
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07207
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %