Morfoline ≥99.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
31984.36EA 57.9 EUR
31984.36 31984.57
Morfoline ≥99.0% ACS
Morfoline
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Kookpunt: 129 °C
Smeltpunt: –5 °C
Dichtheid: 1,007
Vlampunt: 35 °C (95 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005972
CAS-nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/95/2298295.jpg