Morfoline
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
|
Gevaar
|
EHERC15330000EA
168
EUR
EHERC15330000
Morfoline
Morfoline
Formule:
C₄H₉NO MW: 87,12 g/mol Kookpunt: 128,9 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –5 °C Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 38 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005972 CAS-nummer: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8,I Merck Index: 12,06362 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...