4-Methylmorpholine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO127151000EA 26.3 EUR
ACRO127151000 ACRO127150025 ACRO127155000
4-Methylmorpholine 99%
4-Methylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kookpunt: 115…116 °C (750 mmHg)
Smeltpunt: –65 °C
Dichtheid: 0,92 g/cm³
Vlampunt: 14 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006175
CAS-nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA