4-Methylmorpholine ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A12158.0FEA 206 EUR
A12158.0F A12158.AE A12158.AP
4-Methylmorpholine ≥99%
4-Methylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kookpunt: 116…118 °C
Smeltpunt: –65 °C
Dichtheid: 0,920
Vlampunt: 14 °C (57 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006175
CAS-nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II