4-Methylmorpholine
Leverancier: Molekula
Gevaar
MOLE75505312-500GEA 0 EUR
MOLE75505312-500G
4-Methylmorpholine
4-Methylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kookpunt: 115 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –66 °C
Dichtheid: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006175
CAS-nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II