Benzimidazole
Leverancier: Cayman Chemical
CAYM10010302-100EA 310 EUR
CAYM10010302-100 CAYM10010302-250 CAYM10010302-10 CAYM10010302-50
Benzimidazole
Benzimidazole
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kookpunt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 170…173 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00005585
CAS-nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082