Benzimidazole
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10536500EA 83.7 EUR
EHERC10536500
Benzimidazole
Benzimidazole
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kookpunt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 170…173 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00005585
CAS-nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082