2-Indolinone ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A18764.22EA
398
EUR
A18764.22
A18764.06
A18764.14
2-Indolinone ≥97%
2-Indolinone
Formule:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Kookpunt: 194…196 °C (17 mmHg) Smeltpunt: 124…128 °C Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005711 CAS-nummer: 59-48-3 EINECS: 200-429-5 |