5-Methoxyisatin ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22742.06EA 59.6 EUR
B22742.06
5-Methoxyisatin ≥98%
5-Methoxyisatin
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Smeltpunt: 199…202 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00169023
CAS-nummer: 39755-95-8