5-Fluoroisatin 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO367700250EA
291
EUR
ACRO367700250
ACRO367700050
5-Fluoroisatin 98%
5-Fluoroisatin
Formule:
C₈H₄FNO₂ MW: 165,12 g/mol Smeltpunt: 224…228 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00022795 CAS-nummer: 443-69-6 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 224 to 230 °C |
HPLC | ≥97.5 % |