5-Fluoroisatin
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM11960052EA 0 EUR
MOLEM11960052
5-Fluoroisatin
5-Fluoroisatin
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00022795
CAS-nummer: 443-69-6