Indoline
Leverancier: Molekula
MOLEM41324821EA 0 EUR
MOLEM41324821
Indoline
Indoline
Formule: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Kookpunt: 220 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,0676 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005705
CAS-nummer: 496-15-1
EINECS: 207-816-8