Dichlon ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A13378.22EA 36.2 EUR
A13378.22 A13378.36 A13378.14
Dichlon ≥98%
Dichlon
Formule: C₁₀H₄Cl₂O₂
MW: 227,05 g/mol
Kookpunt: 275 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 193…196 °C (sublimatie)
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (16 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001677
CAS-nummer: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03071