Dichlon
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC12310000EA 63.3 EUR
EHERC12310000
Dichlon
Dichlon
Formule: C₁₀H₄Cl₂O₂
MW: 227,05 g/mol
Kookpunt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 193 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (16 °C)
MDL-nummer: MFCD00001677
CAS-nummer: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03071