Dichlon, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
35990-100G-FEA
37.7
EUR
35990-100G-F
Dichlon, Supelco®
Dichlon
Formule:
C₁₀H₄Cl₂O₂ MW: 227,05 g/mol Kookpunt: 304 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 193 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (16 °C) |
MDL-nummer:
MFCD00001677 CAS-nummer: 117-80-6 EINECS: 204-210-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03071 |