3-Nitrophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A13336.06EA
97.9
EUR
A13336.06
A13336.14
A13336.03
3-Nitrophenylboronic acid ≥98%
3-Nitrophenylboronic acid
Formule:
C₆H₆BNO₄ MW: 166,93 g/mol Smeltpunt: ∼ 285 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007193 CAS-nummer: 13331-27-6 |