4-Methoxyphenylboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO309480010EA 46.7 EUR
ACRO309480010 ACRO309480250 ACRO309480050
4-Methoxyphenylboronic acid 97%
4-Methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Smeltpunt: 208…210 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00039139
CAS-nummer: 5720-07-0
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %