4-Methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE57628191-1GEA 0 EUR
MOLE57628191-1G
4-Methoxyphenylboronic acid
4-Methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Smeltpunt: 204…207 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00039139
CAS-nummer: 5720-07-0