2,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B24571.03EA 30.5 EUR
B24571.03 B24571.14 B24571.06
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Smeltpunt: 92…94 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01318181
CAS-nummer: 107099-99-0