3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO369390250EA
255
EUR
ACRO369390250
ACRO369390050
ACRO369390010
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Formule:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181,98 g/mol Smeltpunt: 238…240 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD01074574 CAS-nummer: 122775-35-3 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to beige Powder or granules and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |