3-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L19061.06EA 191 EUR
L19061.06 L19061.03
3-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Smeltpunt: 208…210 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01074603
CAS-nummer: 87199-18-6