3,5-Dibromophenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23863.06EA 116 EUR
B23863.06 B23863.03 B23863.14
3,5-Dibromophenylboronic acid ≥97%
3,5-Dibromophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BBr₂O₂
MW: 279,72 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01075725
CAS-nummer: 117695-55-3
EINECS: 000-000-0