4-Bromophenylboronic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO107280250EA 306 EUR
ACRO107280250 ACRO107280050
4-Bromophenylboronic acid 98%
4-Bromophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
Smeltpunt: 287…292 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002104
CAS-nummer: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %