1-Chloro-3,5-dibromobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B25411.06EA 70.4 EUR
B25411.06 B25411.14
1-Chloro-3,5-dibromobenzene ≥98%
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Formule: C₆H₃Br₂Cl
MW: 270,35 g/mol
Smeltpunt: 95…98 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00070765
CAS-nummer: 14862-52-3