1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene ≥98%
Waarschuwing
B25532.14EA 229 EUR
B25532.14 B25532.06
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene ≥98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Dichtheid: 1,75
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061120
CAS-nummer: 201849-15-2