4-Bromobenzamide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B24348.18EA 275 EUR
B24348.18 B24348.09 B24348.04
4-Bromobenzamide ≥97%
4-Bromobenzamide
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Kookpunt: 328 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 190…193 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007991
CAS-nummer: 698-67-9
EINECS: 211-817-9