N-Nitroso-N-ethylaniline
Leverancier: Cayman Chemical
|
Gevaar
|
CAYM21063-10EA
289
EUR
CAYM21063-10
CAYM21063-25
CAYM21063-1
CAYM21063-5
N-Nitroso-N-ethylaniline
N-Nitroso-N-ethylaniline
Opgelet: Warning - this product is not for human or veterinary use.
Formule:
C₈H₁₀N₂O Opslagtemperatuur: Vriezer |
MDL-nummer:
MFCD01670254 CAS-nummer: 612-64-6 UN: 2810 ADR: 6.1,I |