2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A11040.09EA 34.3 EUR
A11040.09 A11040.18
2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98%
2-Bromo-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Kookpunt: 88…89 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1,581
Vlampunt: 98 °C (208 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012014
CAS-nummer: 452-08-4
EINECS: 000-000-0