4-Bromo-2,3-difluorophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H26369.03EA 65.2 EUR
H26369.03 H26369.06
4-Bromo-2,3-difluorophenol ≥97%
4-Bromo-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08061907
CAS-nummer: 144292-32-0
EINECS: None