4-Bromo-2,5-difluorophenol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H26212.06EA 93 EUR
H26212.06 H26212.14
4-Bromo-2,5-difluorophenol ≥99%
4-Bromo-2,5-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Smeltpunt: 51…53 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04973751
CAS-nummer: 486424-36-6
EINECS: None