4-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L11101.06EA 62.1 EUR
L11101.06 L11101.14
4-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
4-Bromophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Kookpunt: 144…145 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 56…60 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004808
CAS-nummer: 1985-12-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III