3-Cyanobenzaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO163900250EA 368 EUR
ACRO163900250 ACRO163900050 ACRO163900010
3-Cyanobenzaldehyde 99%
3-Cyanobenzaldehyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Kookpunt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 79…81 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003344
CAS-nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %