3-Cyanobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A15943.03EA
33.4
EUR
A15943.03
A15943.14
A15943.06
3-Cyanobenzaldehyde ≥97%
3-Cyanobenzaldehyde
Formule:
C₈H₅NO MW: 131,13 g/mol Kookpunt: 209…210 °C Smeltpunt: 75…79 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003344 CAS-nummer: 24964-64-5 EINECS: 246-549-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |