3-Cyanobenzaldehyde
Leverancier: Molekula
|
Waarschuwing
|
MOLE24676892-5GEA
0
EUR
MOLE24676892-5G
3-Cyanobenzaldehyde
3-Cyanobenzaldehyde
Formule:
C₈H₅NO MW: 131,13 g/mol Kookpunt: 210 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 77…79 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003344 CAS-nummer: 24964-64-5 EINECS: 246-549-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...