4-Cyanobenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO110720050EA 42.5 EUR
ACRO110720050 ACRO110720250 ACRO110721000
4-Cyanobenzaldehyde 98%
4-Cyanobenzaldehyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Kookpunt: 133 °C
Smeltpunt: 100…101 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003376
CAS-nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥97.5 %