4-Cyanobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A14914.06EA 55.5 EUR
A14914.06 A14914.14 ABCRAB115104.0005 ABCRAB115104.0100 A14914.22
4-Cyanobenzaldehyde ≥98%
4-Cyanobenzaldehyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Kookpunt: 133 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 99…103 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003376
CAS-nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III