4-Cyanobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18530.0005EA 63.4 EUR
8.18530.0005 8.18530.0025 8.18530.9999
4-Cyanobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzaldehyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Kookpunt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 100…103 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003376
CAS-nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 131.14 g/mol
Boiling Point 133 °C (16 hPa)
Synonyms 4-Formylbenzonitrile
Hill Formula C8H5NO
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4CN