2-Chlorophenylboronic acid
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM41884294EA 0 EUR
MOLEM41884294
2-Chlorophenylboronic acid
2-Chlorophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
MDL-nummer: MFCD00674012
CAS-nummer: 3900-89-8