4-Chlorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO344410010EA 31.6 EUR
ACRO344410010 MAYBAC34441.1 ACRO344410250 ACRO344410050
4-Chlorophenylboronic acid 97%
4-Chlorophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Smeltpunt: 259…262 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00039137
CAS-nummer: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %