2-Chlorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO147142500EA
76.8
EUR
ACRO147142500
ACRO147140010
2-Chlorobenzoyl chloride 98%
2-Chlorobenzoyl chloride
Formule:
C₇H₄Cl₂O MW: 175,01 g/mol Kookpunt: 238 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –4 °C Dichtheid: 1,38 g/cm³ Vlampunt: 124 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000660 CAS-nummer: 609-65-4 EINECS: 210-194-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |